Fortfahren mit
1.09121
Kaliumpermanganatlösung
c(KMnO4) = 0.02 mol/L (0.1N), standardized with thiosulfate, reag. Ph Eur, ready-to-use for titration, Titripur®
Synonym(e):
KMnO4-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,10
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,30
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352312
NACRES:
NA.21
€ 63,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kaliumpermanganatlösung, standardised against sodium thiosulfate c(KMnO4) = 0.02 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.02 M
technique(s)
titration: suitable
pH
8 (20 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Chemiluminescence determination of melatonin and some of its derivatives using potassium permanganate and formaldehyde system: In diesem Artikel wird ein Chemilumineszenzverfahren zur Bestimmung von Melatonin und seinen Derivaten unter Verwendung eines Kaliumpermanganat- und Formaldehydsystems beschrieben und seine Anwendung in der biomedizinischen Forschung hervorgehoben (Chen et al., 2003).
  • Bench-scale visualization of DNAPL remediation processes in analog heterogeneous aquifers: surfactant floods and in situ oxidation using permanganate: In diesem Artikel wird der Einsatz von Kaliumpermanganat bei der In-situ-Oxidation zur Sanierung dichter nichtwässriger Phasenflüssigkeiten (DNAPLs) in heterogenen Grundwasserleitern untersucht, was Einblicke in Umweltsanierungsstrategien ermöglicht (Conrad et al., 2002).
  • Rapid spot tests for detecting the presence of adulterants in urine specimens submitted for drug testing: Die Studie stellt Punktschnelltests mit Kaliumpermanganat zum Nachweis von Verfälschungsmitteln in Urinproben vor und unterstreicht deren Bedeutung für die Gewährleistung der Integrität von Drogentestverfahren (Dasgupta et al., 2002).
Features and Benefits
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Flüssigkeit bilden
Stoffmengenkonzentration 0,01990–0,02010 mol/l
Messunsicherheit ± 0,00006 mol/L
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird durch volumetrische Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist auf ein Primärstandardreferenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 8040 Di-Natriumoxalat), mittels des volumetrischen Standards Eisen(II)ethylendiammoniumsulfat (Artikelnummer 1.02402) rückführbar, ein zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, das von unserem akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, nach DIN EN ISO/IEC 17025 analysiert wurde. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k = 2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.603224.801601.09122
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
agency
reag. Ph. Eur.
agency
traceable to NIST
agency
-
agency
reag. USP
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumpermanganatlösung
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover the ChemiSphere™ App for secure, contactless reagent data transfer to Metrohm OMNIS titrators, ensuring accuracy, traceability, and efficiency.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
109121100004022536110844
109121100304054839999239
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf