Fortfahren mit
1.09057
Salzsäurelösung
c(HCl) = 1 mol/l (1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Synonym(e):
Salzsäure -Lösung, Chlorwasserstoff-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.46
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Salzsäurelösung, c(HCl) = 1 mol/l (1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur., reag. USP
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
packaging
Titripac® of
concentration
1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Research on the Synthesis of Zinc-Ammonium Phosphate Using Galvanic Waste Sludge as a Source of Zinc: In dieser Studie wird die Synthese von Zink-Ammonium-Phosphat aus galvanischem Abfallschlamm untersucht. Salzsäurelösung wird für den Extraktionsprozess verwendet, was ihre Wirksamkeit bei der Rückgewinnung wertvoller Metalle aus Industrieabfällen beweist (Morgovan et al., 2024).
  • Corrosion inhibition of mild steel in hydrochloric acid solution by the expired Ampicillin drug: In dieser Studie wird die Verwendung von abgelaufenem Ampicillin als Korrosionsinhibitor für Baustahl in Salzsäurelösungen untersucht. Die Studie hebt eine neuartige Anwendung für abgelaufene Arzneimittel zur Abschwächung der Korrosion in sauren Umgebungen hervor (Alamry et al., 2023).
  • Contactless conductivity sensor employing moist paper as absorbent for in-situ detection of generated carbon dioxide gas: In diesem Artikel wird ein berührungsloser Leitfähigkeitssensor zum Nachweis von CO₂-Gas vorgestellt, der Salzsäurelösungen zur Erzeugung des Gases für die Kalibrierung und Prüfung verwendet. Die Methode bietet einen einfachen und effizienten Ansatz für die Umweltüberwachung (Sonsa-Ard et al., 2020).
  • The microwave induced plasma with optical emission spectrometry (MIP-OES) in 23 elements determination in geological samples: Dieser Artikel beschreibt detailliert die Anwendung der optischen Emissionsspektrometrie mit mikrowelleninduziertem Plasma für die Elementanalyse in geologischen Proben. Bei der Probenvorbereitung wird Salzsäurelösung verwendet, um eine genaue und effiziente Extraktion der Elemente sicherzustellen (Niedzielski et al., 2015).
Features and Benefits
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Titripac®-Verpackung – alle SKU-Packungsnummern, die auf „4000, 4003, 9010, 9013“ enden – weitere Informationen finden Sie unter: www.sigmaaldrich.com/Titripac
Analysis Note
Form: flüssig
Stoffmengenkonzentration: 0,995–1,005 mol/l
Messunsicherheit ± 0,003 mol/l
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist auf Primärstandardreferenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 723 Tris(hydroxymethyl)aminomethan) mittels dem volumetrischem Standard Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Artikelnummer 1.02408), zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, analysiert durch unser akkreditiertes Kalibrierlabor von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 rückführbar. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Other Notes
Ersetzt: HX0603D; HX0603D-8
Legal Information
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.131361.603271.09973
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titrisol®
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
1.2 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
<1 (20 °C in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salzsäurelösung
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is 1090571000 Hydrochloric acid solution suitable for trace metal analysis? What is the purity? What are the concentrations of metals in this product? Thanks
    1 answer
    1. This product is provided as a volumetric solution for titration. The concentration is reported on the lot-specific certificate of analysis without formal analysis of purity or trace metals. Please consider an alternate grade of hydrochloric acid such as 339253, HX0607, or 1.15186. These products are evaluated for metal content with reported purity and are more suitable for trace metal analysis.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf