Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 set | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 451,00 € 383,35 |
Über diesen Artikel
€ 383,35
Listenpreis€ 451,00Sparen Sie 15%Quality Segment
grade
analytical standard
agency
traceable to NIST, traceable to PTB
product line
Certipur®
composition
2,2,4-Trimethyl-pentane/water
storage temp.
15-25°C
General description
Application
Features and Benefits
- Jede Packung enthält fünf 8-ml-Ampullen der Standardlösung und fünf 8-ml-Ampullen mit Wasser.
- Rückführbar auf geltende nationale Standards sowie auf anerkannte Maßeinheiten des Standards des National Institute of Standards and Technology (NIST) und der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB)
- Die stabilen Lösungen sind gebrauchsfertig und haben eine lange Mindesthaltbarkeit.
- Jedem Standardkit liegt ein Analysezertifikat (Certificate of Analysis, CoA) bei.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade certified reference material | grade certified reference material, TraceCERT® |
| product line Certipur® | product line - | product line - | product line TraceCERT® |
| agency traceable to NIST, traceable to PTB | agency traceable to NIST SRM, traceable to PTB | agency - | agency - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - |
| composition 2,2,4-Trimethyl-pentane/water | composition - | composition - | composition Ag, 10 mg/L , Al, 50 mg/L , B, 50 mg/L , Ba, 10 mg/L , Bi, 100 mg/L , Ca, 10 mg/L , Cd, 10 mg/L , Co, 10 mg/L , Cr, 50 mg/L , Cu, 10 mg/L , Fe, 10 mg/L , K, 100 mg/L , Li, 50 mg/L , Mg, 10 mg/L , Mn, 10 mg/L , Mo, 50 mg/L , Na, 50 mg/L , Ni, 50 mg/L , Pb, 100 mg/L , Sr, 10 mg/L , Tl, 50 mg/L , Zn, 10 mg/L |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1089620001 | 04022536897707 |