Fortfahren mit
1.08677
Xylenol orange tetrasodium salt
metal indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Xylenol orange tetrasodium salt, 3,3′′-Bis[bis(carboxymethyl)aminoethyl] cresol sulfone phtrane sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 192,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 219,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H28N2Na4O13S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
760.58
UNSPSC Code:
12171502
EC Index Number:
222-805-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
€ 192,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Xylenol orange tetrasodium salt, metal indicator ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
form
solid
loss
≤7% loss on drying, 110°C
pH
8.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
510 g/L
bulk density
250 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[S]1(=O)(=O)Oc2c(cccc2)C1(c4cc(c(c(c4)C)O)CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])c3cc(c(c(c3)C)O)CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
InChI
1S/C31H32N2O13S.4Na/c1-17-7-21(9-19(29(17)42)11-32(13-25(34)35)14-26(36)37)31(23-5-3-4-6-24(23)46-47(31,44)45)22-8-18(2)30(43)20(10-22)12-33(15-27(38)39)16-28(40)41;;;;/h3-10,42-43H,11-16H2,1-2H3,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
FXYMNKLSOQONJB-UHFFFAOYSA-J
Analysis Note
Appearance of solution: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 7
Suitability as indicator (for metal titration): passes test
Sensitivity test: passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
520973981871.01322
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
form
solid
solubility
510 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
reag. Ph. Eur.
pH
8.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
6.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xylenol orange tetrasodium salt
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
108677000104022536106977
108677000504022536106984