Fortfahren mit
1.08498
Vanadat-Molybdat-Reagenz
for determination of phosphate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352402
€ 51,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<20 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
specific analyte(s)
phosphate
technique(s)
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
>100 °C/1013 hPa
mp
<-4 °C
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Schwefelsäure (alkalimetrisch): 18,0–20,5 %
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9468569888308390
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
phosphate
specific analyte(s)
-
specific analyte(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
mp
<-4 °C
mp
-
mp
-
mp
-
vapor pressure
<20 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
density
1.15 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vanadat-Molybdat-Reagenz
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
108498050004022536105611