Fortfahren mit
1.08495
L-Valin
for biochemistry
Synonym(e):
L-Valin, Val
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.15
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-773-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
315 °C
solubility
85 g/L
density
1.23 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(C(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI key
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
General description
für die Biochemie
Application
L-Valin für biochemische Zwecke. CAS-Nr. 72-18-4, pH 5,5 – 6,5 (100  g/L, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Gehalt (Perchlorsäuretitration)≥ 99,0 %Identität (IR-Spektrum)entsprichtAussehenweiß, kristallines Pulver oder farblose KristalleAussehen der Lösung (50 g/L; Wasser)klar und farblosSpez. Drehung (α 20/D, 50  g/L, Chlorwasserstoffsäure 1  Mol/L)+23,8 bis +24,8Schwermetalle (als Pb)≤ 0,001 %NH₄ (Ammonium)≤ 0,01 %Fremdaminosäuren≤ 0,5 %Andere ninhydrinpositive Stoffe≤ 0,1 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1708503V0513V0500
L-Valine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1708503
L-Valine
form
solid
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
85 g/L
solubility
-
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
mp
315 °C
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
density
1.23 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Valin
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
108495100004022536105581
108495901004022536692852
108495002504022536105567
108495010004022536105574