Fortfahren mit
1.08440
1,1,2-Trichlortrifluorethan
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Synonym(e):
1,1,2-Trichlortrifluorethan, Trifluortrichlorethan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.37
EC Index Number:
200-936-1
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Assay:
≥99.8% (GC)
Grade:
reagent grade
Bp:
47.6 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
360 hPa ( 20 °C)
grade
reagent grade
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
360 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
680 °C
potency
43000 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.01% Dichloromethane (GC), ≤0.000002% B (Boron), ≤0.000002% Co (Cobalt), ≤0.000002% Cr (Chromium), ≤0.000002% Cu (Copper), ≤0.000002% Mn (Manganese), ≤0.000002% Ni (Nickel), ≤0.000005% Cd (Cadmium), ≤0.00001% Ba (Barium), ≤0.00001% Fe (Iron), ≤0.00001% Mg (Magnesium), ≤0.00001% Pb (Lead), ≤0.00001% Sn (Tin), ≤0.00001% Zn (Zinc), ≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.00005% Ca (Calcium), ≤0.0002% Iodine reducing matter (as HCHO), ≤0.0005% Free acid (as HCl), ≤0.005% Water, ≤0.01% Carbon tetrachloride (GC), ≤0.01% Chloroform (GC), ≤3050-2900 cm⁻¹)) ≤ 5 ppm squalene
color
APHA: ≤10
bp
47.6 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
transition temp
flash point 195 °C
solubility
0.17 g/L
density
1.58 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2Cl3F3/c3-1(4,6)2(5,7)8
InChI key
AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE®-Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Wir erklären, dass unsere EMSURE-Produkte den Vorgaben der ACS, des Abschnitts „Reagenzien“ des Europäischen Arzneibuchs (Reag. Ph. Eur.) sowie den ISO-Normen entsprechen.
zur Analyse EMSURE® Reag. Ph. Eur.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_c
195 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
108440250004022536104706