Fortfahren mit
1.08371
L-Tyrosine
for biochemistry
Synonym(e):
L-Tyrosine, 4-Hydroxyphenylalanine, Tyr
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.19
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-460-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
crystalline powder
potency
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.5 (0.1 g/L in H2O)
mp
297-298 °C (decomposition)
solubility
0.38 g/L
density
1.46 g/cm3 at 20 °C
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(Cc1ccc(cc1)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
InChI key
OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
  • Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): 99.0 - 101.0 %
  • Identity (IR-spectrum): passes test
  • Appearance: white, crystalline powder or colorless crystals
  • Spec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l, calc. on dried substance): -11.3 to -12.1
  • Chloride (Cl): ≤ 0.02 %
  • Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
  • Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
  • As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
  • Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
  • Co (Cobalt): ≤ 0.0005 %
  • Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
  • K (Potassium): ≤ 0.0005 %
  • Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
  • Na (Sodium): ≤ 0.01 %
  • NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
  • Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
  • L-Phenylalanine: ≤ 0.5 %
  • other foreign amino acids: ≤ 0.2 %
  • Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
  • Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.2 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.08378T2900000PHR1097
L-Tyrosine EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.08378
L-Tyrosine
Tyrosine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T2900000
Tyrosine
form
crystalline powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
300
mp
297-298 °C (decomposition)
mp
297-298 °C (decomposition)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
0.38 g/L
solubility
0.38 g/L
solubility
-
solubility
-
pH
6.5 (0.1 g/L in H2O)
pH
6.5 (0.1 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
108371901004022536692821
108371100004022536103518
108371002504022536103495
108371010004022536103501