Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 411,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
liquid
pH
3-4 (20 °C, 20 g/L in H2O, as an emulsion)
transition temp
flash point 11 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Oxynex® L Emprove® Essential ist für pharmazeutische Anwendungen geeignet.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) parenterals |
| form liquid | form paste | form powder | form liquid |
| density 0.89 g/cm3 at 20 °C | density 1.04 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® EXPERT |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| transition temp flash point 11 °C | transition temp - | transition temp - | transition temp - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
hcodes
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1083301000 | 04022536102795 |