Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor pressure
<1 Pa ( 50 °C)
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
feature
RNase and DNase free
technique(s)
in vitro transcription (IVT): suitable
pH
4.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
useful pH range
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp
150.7 °C
solubility
soluble 561 g/L
density
1.28 g/cm3 at 20.2 °C
application(s)
parenterals
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
General description
M-Clarity-Programms.
Unsere Rohmaterialien werden im Rahmen unseres EMPROVE®-Programms mit EMPROVE®-Dossiers geliefert. Diese enthalten umfassende, aktuelle Dokumentation, damit Sie regulatorische Herausforderungen bewältigen, Risiken verwalten und Ihre Fertigungsprozesse verbessern können.
Die Pufferqualität ist ausschlaggebend für die erfolgreiche Ausführung biopharmazeutischer Prozesse, da Puffer in nahezu jedem Produktionsschritt zum Einsatz kommen.
Unser umfangreiches Portfolio an Puffermaterialien, die unter Verwendung der entsprechenden Kontrollen hergestellt werden, ist auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Von Nicht-GMP-Qualitäten für Anwendungen mit geringem Risiko bis hin zu IPEC-PQG GMP für Anwendungen mit höherem Risiko: Wir bieten Produkte für all Ihre Produktionsanforderungen.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) parenterals | application(s) - | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| technique(s) in vitro transcription (IVT): suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| form solid | form powder | form - | form solid |
| solubility soluble 561 g/L | solubility - | solubility - | solubility water: 500 mg/mL |
| density 1.28 g/cm3 at 20.2 °C | density - | density - | density - |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EVOLVE | product line TraceCERT® | product line - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1082197777 | 04054839423024 |
| 1082199250 | 04065269084006 |
| 1082191000 | 04022536101811 |
| 1082190003 | 04027269296049 |
| 1082195000 | 04022536532899 |
| 1082199050 | 04054839392443 |
| 1082199053 | 04054839744914 |
| 1082199999 | 04027269043568 |
| 1082199010 | 04022536702742 |
| 1082199012 | 04027269285586 |
| 1082199336 | 04027269076993 |