Fortfahren mit
1.08160
UV-VIS-Standard 1: Kaliumdichromat-Lösung
according to Ph. Eur. (absorbance), Certipur®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
according to Ph. Eur. (absorbance)
Quality Segment
product line
Certipur®
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
application(s)
environmental
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
General description
Mit einem alles umfassenden Qualifikations-Kit können die Anforderungen an UV-VIS Performance-Tests problemlos erfüllt werden.
zur Absorption nach Ph. Eur. Certipur®
Application
UV-VIS Standard 1:Potassium dichromate solution can be used as a calibration standard in UV spectroscopy to ensure accurate absorbance measurements.
Features and Benefits
  • Es handelt sich um eine Lösung von Kaliumdichromat in Schwefelsäure
  • Rückführbarkeit zu Standardreferenzmaterial vom National Institute of Standards and Technology (NIST)
  • Ein Analysenzertifikat (CoA) ist beigefügt
  • Zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse
Packaging
Jede Packung enthält 2 x 10 mL Kaliumdichromat-Lösung und 6 x 10 mL Schwefelsäurelösung (zur Korrektur der Basislinie).
Jede Packung enthält genügend Material für zwei vollständige Instrumentenqualifikationen: Dazu gehören die Zellkonditionierung, die Korrektur der Basislinie, die Standardmessung und die Verifizierung der Basislinie.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.046601.081581.08163
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
-
product line
Certipur®
application(s)
environmental
pharmaceutical
application(s)
environmental
pharmaceutical
application(s)
environmental
pharmaceutical
application(s)
environmental
industrial qc
agency
according to Ph. Eur. (absorbance)
agency
according to Ph. Eur. absorbance at 430nm
agency
-
agency
according to Ph. Eur. stray light testing
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
108160000104022536586007
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf