Fortfahren mit
1.07910
Kieselgur
purified and calcined
Synonym(e):
Kieselgur
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 167,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.940,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
11101527
EC Index Number:
272-489-0
NACRES:
NB.21
MDL number:
€ 69,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>450 °C
solubility
0.0037 g/L
density
2.36 g/cm3 at 20 °C
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChI key
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identität: entspricht
In Salzsäure lösliche Anteile: ≤ 1,0 %
pH-Wert (10 %; Wasser): 5–9
Chlorid (Cl): ≤ 0,01 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,02 %
Fe (Eisen): ≤ 0,05 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,01 %
Glühverlust (980 °C): ≤ 0,2 %
Korngröße (< 0.1 mm): about 98
Schüttdichte: ca. 20
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
566782215122141
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
>450 °C
mp
-
mp
-
mp
-
solubility
0.0037 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
density
2.36 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
bulk density
300 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kieselgur
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c