Fortfahren mit
1.07865
Strontiumchlorid-Hexahydrat
for analysis EMSURE® ACS
Synonym(e):
Strontiumchlorid-Hexahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 299,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cl2Sr · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.62
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-971-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
98.0-103.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
2058 g/L
€ 117,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
98.0-103.0% (complexometric)
form
solid
potency
1796 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
5-7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
61 °C
solubility
2058 g/L
density
1.95 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1050 kg/m3
anion traces
nitrate (NO3-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
Ba: ≤0.002%, Ca: ≤0.05%, Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0002%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.0002%, heavy metals: ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sr](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI key
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch): 99,0 - 103,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
pH-Wert (5 %; Wasser; 25 °C): 5,0 - 7,0
Nitrat (NO₃): ≤ 0,002 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (ACS): ≤ 0,0005 %
Ba (Barium): ≤ 0,002 %
Ca (Calcium): ≤ 0,05 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,0002 %
Na (Natrium): ≤ 0,01 %
Pb (Blei): ≤ 0,0002 %
Entspricht ACS
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2555212044631.02487
form
solid
form
chunks, crystalline powder, powder, crystals or granules
form
powder and chunks
form
-
solubility
2058 g/L
solubility
-
solubility
ethanol: slightly soluble(lit.)
solubility
-
assay
98.0-103.0% (complexometric)
assay
99%, 99.0-103.0% (ACS specification)
assay
99.995% trace metals basis
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
impurities
≤0.005% Insoluble matter
impurities
≤0.005% insolubles
impurities
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Strontiumchlorid-Hexahydrat
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shweta Hegde et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 167, 104588-104588 (2020-06-13)
Methyl parathion (MP) is a commonly used organophosphorus insecticide in commercial farming. It is well known that MP exposure can affect the function of nervous, respiratory, cardiovascular and reproductive systems. In our previous report we have demonstrated that MP exposure
Global Trade Item Number
SKUGTIN
107865100004022536097459
107865025004022536097442