Fortfahren mit
1.07835
Antimon(III)-Oxid
EMPLURA®
Synonym(e):
Antimon(III)-Oxid, di-Antimontrioxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.020,00
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 8.260,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
O3Sb2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.52
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-175-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (bromometric)
Form:
solid
Solubility:
2.70 mg/L
€ 1.020,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
13.3 hPa ( 660 °C)
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% (bromometric)
form
solid
potency
>34600 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤1% Matter insoluble in tartaric acid
particle size
1-3 μm (D 50)
bp
1550 °C/1013 hPa
mp
656 °C (sublimed)
solubility
2.70 mg/L
density
5.4 g/cm3
bulk density
800‑1300 kg/m3
cation traces
Al: ≤20 ppm, As: ≤500 ppm, Ca: ≤20 ppm, Cu: ≤20 ppm, Fe: ≤50 ppm, K: ≤10 ppm, Mg: ≤20 ppm, Pb: ≤500 ppm, Na: ≤50 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sb+3].[Sb+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Sb/q3*-2;2*+3
InChI key
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Kirkwood-Buff Analysis of Binary and Ternary Systems Consisting of Alcohols (Methanol, Ethanol, 1-Propanol, and 2-Propanol), Water, and n-Hexane to Understand the Formation of Surfactant-Free Microemulsions: Diese Forschungsarbeit zeigt die molekularen Wechselwirkungen in Mikroemulsionen unter Beteiligung von 1-Propanol auf und bietet Einblicke in seine Anwendung bei der Herstellung stabiler, tensidfreier Systeme (Seo et al., 2024).
Analysis Note
Gehalt (bromometrisch): ≥ 99,0 %
In Weinsäure unlösliche Anteile: ≤ 1,0 %
Al (Aluminium): ≤ 20 ppm
As (Arsen): ≤ 500 ppm
Ca (Calcium): ≤ 20 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 20 ppm
Fe (Eisen): ≤ 50 ppm
K (Kalium): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 20 ppm
Na (Natrium): ≤ 20 ppm
Pb (Blei): ≤ 500 ppm
Teilchengröße (D 50): 1,0–3,0 µm
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
230898637173202649
form
solid
form
powder
form
nanopowder
form
powder
assay
≥99.0% (bromometric)
assay
99%
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
solubility
2.70 mg/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
vapor pressure
13.3 hPa ( 660 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
cation traces
Al: ≤20 ppm, Ca: ≤20 ppm, Fe: ≤50 ppm, Mg: ≤20 ppm, Pb: ≤500 ppm, As: ≤500 ppm, K: ≤10 ppm, Cu: ≤20 ppm, Na: ≤50 ppm
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Antimon(III)-Oxid
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
439185-2X10L04061837289958
M65807-100G04061838258526
156175-1L04061838742520
178918-100L-DR04061838102720
178918-200L-SD04061838161123
178918-6X500ML04061837564956
178918-500ML04061837564949
227064-100ML04061838780553
227064-90L-KL04022536025735
227064-AL-34L04061838670380
820818010004022536467238
820818050004027269069889
293253-18L04061837285424