Fortfahren mit
1.07758
D(-)-Sorbit
extra pure, suitable for microbiology
Synonym(e):
D-Sorbit, D-Glucitol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 205,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
EC Index Number:
200-061-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721899
€ 205,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
<1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 25 °C)
form
solid
autoignition temp.
420 °C
potency
15900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
98-100 °C (lit.)
transition temp
flash point >100 °C
solubility
2350 g/L
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
bulk density
450 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Analysis Note
Identität: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0.01
Wasser: ≤ 1.0 %
Eignung für die Mikrobiologie: entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.02994S10000001617000
Sorbitol liquid, (sorbitol syrup, crystallizing), EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP, E 420
SAFC
1.02994
Sorbitol
Sorbitol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S1000000
Sorbitol
Sorbitol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1617000
Sorbitol
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
2350 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
liquid, viscous liquid
form
-
form
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
98-100 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
autoignition temp.
420 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
107758100004022536095790