Fortfahren mit
1.07741
Kieselgel
for thin-layer chromatography
Synonym(e):
Silica gel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41115711
EC Index Number:
231-545-4
MDL number:
Quality Level
material
plastic support, silica gel 60 matrix
form
powder
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
feature
binder: no, fluorescent indicator
packaging
pkg of 1 kg, bottle of
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
particle size
5-40 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
bulk density
200‑800 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1 plastic bottle of 1 liter
Analysis Note
pH-Wert (10 %ige Suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Eisen): ≤ 0.02 %
Korngröße: 90 % < 55 µm
Anwendungstechnische Prüfung: entspricht
Die Angaben zur Korngrösse beziehen sich auf das reine Kieselgel vor Additivzugabe.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c