Fortfahren mit
1.07536
QUARZ, FEINKÖRNIG,
WASHED AND CALCINED FOR ANALYSIS
Synonym(e):
QUARZ, FEINKÖRNIG,
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.040,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
O2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.08
UNSPSC Code:
11101503
EC Index Number:
238-878-4
NACRES:
NB.51
MDL number:
€ 82,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
impurities
≤0.05% HCl solubles
loss
≤0.05% loss on ignition, 900 °C
matrix
Silicon dioxide base material
particle size
0.2-0.8 mm (>=40%)
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
bp
>2200 °C/1013 hPa
mp
1713 °C
density
2.65 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1400 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
In Salzsäure lösliche Anteile: ≤ 0,05 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,01 %
Glühverlust (900 °C): ≤ 0,05 %
Korngröße (0,2 – 0,8  mm): ≥ 40 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
83340204358NIST165A
Glassand NIST® SRM® 165a, low iron
NIST165A
Glassand
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
particle size
0.2-0.8 mm (>=40%)
particle size
>230 mesh
particle size
-
particle size
-
matrix
Silicon dioxide base material
matrix
-
matrix
-
matrix
-
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
density
2.65 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
bulk density
1400 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c