Fortfahren mit
1.07019
Toluol
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Toluol, Methylbenzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.14
UNSPSC Code:
12191501
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
203-625-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635760
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
110-111 °C (lit.)
Vapor pressure:
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
3.2 (vs air)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
product line
EMPARTA®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
997 °F
expl. lim.
7 %
dilution
(for routine analytical applications)
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0006 meq/g Alkalinity, ≤0.003% Sulfur compounds (as S), ≤0.03% Water
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
kinematic viscosity
0.7 cSt(20 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
transition temp
flash point 4 °C
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
  • Experimental and Model-Based Approach to Evaluate Solvent Effects on the Solubility of the Pharmaceutical Artemisinin: Diese Forschungsarbeit untersucht die Rolle von Toluol als Lösungsmittel zur Verbesserung der Löslichkeit von Artemisinin, wobei sowohl experimentelle Aufbauten als auch modellbasierte Bewertungen verwendet werden. Die Ergebnisse geben Einblicke in die Lösungsmittelauswahl für die pharmazeutische Synthese und leisten so einen wesentlichen Beitrag zur Lösungsmitteltheorie und zu praktischen Anwendungen in der Arzneimittelformulierung (Wünsche S et al., 2024).
  • Highly sensitive and selective laser-based BTEX sensor for occupational and environmental monitoring: Beschreibt die Entwicklung eines neuen laserbasierten Sensors, der Toluol als Kalibrierstandard für den Nachweis von BTEX (Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylol) verwendet. Dieser Sensor bietet eine verbesserte Empfindlichkeit und Selektivität, die für die Überwachung der Luftqualität am Arbeitsplatz und im Bereich der Umweltgesundheit entscheidend sind (Mhanna M et al., 2024).
  • Response of microbial communities in aquifers with multiple organic solvent contamination: Implications for MNA remedy: Erforscht die ökologischen Auswirkungen von Toluol und anderen Lösungsmitteln auf mikrobielle Gemeinschaften in Grundwasserleitern. Diese Studie unterstreicht die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit von Mikroorganismen und liefert Informationen zu Strategien für das überwachte Selbstreinigungsvermögen (Monitored Natural Attenuation; MNA) in lösungsmittelkontaminierten Umgebungen (Yang L et al., 2024).
  • Elucidating solvent effects on lipase-catalyzed peroxyacid synthesis through activity-based kinetics and molecular dynamics: Konzentriert sich auf die Verwendung von Toluol, um dessen Auswirkungen auf enzymkatalysierte Reaktionen zu verstehen, insbesondere die lipasevermittelte Peroxysäuresynthese. Die Studie kombiniert kinetische Experimente mit Molekulardynamik-Simulationen, um das Verständnis von Lösungsmittel-Wechselwirkungen in der Biokatalyse zu verbessern (Brandolín SE et al., 2024).
  • Stability-Indicating TLC-Densitometric and HPLC Methods for Simultaneous Determination of Teneligliptin and Pioglitazone in Pharmaceutical Dosage Forms with Eco-Friendly Assessment: Verwendet Toluol bei der Entwicklung von chromatographischen Methoden für die Analyse von pharmazeutischen Verbindungen. Diese Forschungsarbeit zeigt den Nutzen von Toluol für die Entwicklung effizienter, umweltfreundlicher Analyseverfahren zur Quantifizierung von Arzneimitteln (Akabari AH et al., 2024).
Packaging
1.07019.2521: 2,5 l, Mindestbestellmenge: 4
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,5 %
Identität (IR): entspricht
Aussehen: klar
Farbe: ≤ 10 Hazen
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0006 meq/g
Siedepunkt: 109–111 °C
Schwefelverbindungen (als S): ≤ 0,003 %
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 0,001 %
Wasser: ≤ 0,03 %
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TX07351.08323320552
Toluene for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07019
Toluene
Toluene Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
TX0735
Toluene
Toluene EMPLURA®
Supelco
1.08323
Toluene
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5%
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Toluol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.9 °F - closed cup
flash_point_c
4.4 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
PowerPoint Template
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
107019250004022536881829
107019400004061838827296
107019251104027269207939
107019050104061838827258