Fortfahren mit
1.06717
Nickel(II)-chlorid-Hexahydrat
for analysis EMSURE® ACS
Synonym(e):
Nickel(II)-chlorid-Hexahydrat, Nickeldichlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 144,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 543,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cl2Ni · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.69
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-743-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
2540 g/L
€ 144,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥98.0% (complexometric)
form
solid
potency
186 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
4.9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
140 °C (anhydrous substance; decomposes)
solubility
2540 g/L
density
1.92 g/cm3 (anhydrous substance)
bulk density
640 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Co: ≤0.005%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.01%, Mn: ≤0.002%, N: ≤0.005%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.002%, Zn: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ni+2].[Cl-].[Cl-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Enhanced photocatalytic and electrochemical performance of hydrothermally prepared NiO-doped Co nanocomposites: Diese Studie untersucht die Synthese von Nickel(II)-chlorid-Hexahydrat als Vorstufe bei der hydrothermalen Vorbereitung von NiO-dotierten Co-Nanoverbundwerkstoffen. Die Forschungsergebnisse zeigen signifikante Verbesserungen sowohl bei photokatalytischen als auch bei elektrochemischen Eigenschaften, was die möglichen Anwendungen in der fortgeschrittenen Materialwissenschaft und analytischen Chemie hervorhebt (Venkatachalapathy et al., 2024, doi:10.1002/bio.4768).
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 98,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Co (Cobalt): ≤ 0,005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
K (Kalium): ≤ 0,01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,01 %
Mn (Mangan): ≤ 0,002 %
Na (Natrium): ≤ 0,01 %
Pb (Blei): ≤ 0,002 %
Zn (Zink): ≤ 0,001 %
Entspricht ACS
Other Notes
Ersetzt: NX0325-5
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
22338731462203866
form
solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
crystals and lumps
solubility
2540 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥98.0% (complexometric)
assay
-
assay
≥98%
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
300
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.001%, K: ≤0.01%, Mn: ≤0.002%, Na: ≤0.01%, Zn: ≤0.001%, Co: ≤0.005%, Mg: ≤0.01%, Pb: ≤0.002%, Fe: ≤0.001%, N: ≤0.005%
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤10 mg/kg, Co: ≤100 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel(II)-chlorid-Hexahydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7791-20-0
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106717025004022536081380
106717100004022536081397