Fortfahren mit
1.06691
Natriumthioglykolat
suitable for microbiology
Synonym(e):
Natriumthioglykolat, Mercaptoessigsäure Natriumsalz, Natriummercaptoacetat, Natriumsalz der Mercaptoessigsäure, Natriumsalz der Thioglycolsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.410,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H3NaO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.10
UNSPSC Code:
41106212
EC Index Number:
206-696-4
NACRES:
NA.74
MDL number:
€ 1.410,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.1 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
form
solid
packaging
pkg of 500 g
storage condition
(Tightly closed)
pH
6.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
260-335 °C
solubility
609.1 g/L
bulk density
200 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].SCC(=O)[O-]
InChI
1S/C2H4O2S.Na/c3-2(4)1-5;/h5H,1H2,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
General description
Natriumthioglykolat wird in der Mikrobiologie häufig als Reduktionsmittel in mikrobiellen Nährmedien verwendet, um das Wachstum von Anaerobiern zu fördern. Es hilft bei der Aufrechterhaltung anaerober Bedingungen, indem es den Sauerstoff reduziert und eine Umgebung schafft, in der Mikroben gedeihen, die niedrigen Sauerstoffgehalt benötigen. Natriumthioglykolat verfügt außerdem über bakteriostatische Eigenschaften, die das Wachstum bestimmter Bakterienarten hemmen, was bei der Formulierung von Selektiv- und Differenzierungsmedien hilfreich sein kann. Es wird üblicherweise in Medien zur Anreicherung, Isolierung und Identifizierung von Clostridium spp., Salmonella spp. und anderen Anaerobiern in Umweltproben verwendet. Mikrobiellen Medien wird Natriumthioglykolat in der Regel in Konzentrationen von 0,05–0,5 g/ml (w/v) hinzugegeben.
Application
Aufgrund seiner reduzierenden und bakteriostatischen Eigenschaften eignet sich Natriumthioglykolat für unterschiedliche mikrobielle Anwendungen. Es ist ein häufiger Bestandteil vieler mikrobieller Nährmedien zum Kultivieren und Identifizieren von anaeroben Bakterien aus verschiedenen Umwelt-, Lebensmittel- und Getränkeproben.
Analysis Note
Eignung für Mikrobiologie: entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.462201.46139T9032
form
solid
form
liquid (ready-to-use)
form
liquid (ready-to-use)
form
powder
application(s)
microbiology
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
cosmetics
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
sterility testing, microbiology
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
609.1 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
-
pH
6.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
7.1
pH
7.1
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumthioglykolat
pictograms
CorrosionSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1