Fortfahren mit
1.06648
Natriumsulfat-Decahydrat
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Natriumsulfat-Decahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.340,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Na2O4S · 10H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.20
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-820-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (alkalimetric), 98.5-101% dry basis (alkalimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
crystals
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (alkalimetric), 98.5-101% dry basis (alkalimetric)
form
crystals
impurities
≤0.01% Insoluble matter
loss
52.0-57.0% loss on drying, 130 °C
pH
5.2-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O, anhydrous substance)
mp
32.4 °C
density
1.464 g/cm3
bulk density
700 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0003%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%
cation traces
As: ≤0.0001%, Ca: ≤0.002%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.002%, Mg: ≤0.001%, N: ≤0.0003%, (heavy metals (ACS) ≤ 0.0003%)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Nanoscale Stabilization Mechanism of Sodium Sulfate Decahydrate at Polyelectrolyte Interfaces: Dieser Artikel erläutert die Stabilisierungsmechanismen im Nanobereich von Natriumsulfat-Decahydrat und seine Anwendungen in Polyelektrolyt-verstärkten Prozessen, die in der Materialwissenschaft und im Maschinenbau relevant sind (Akamo et al., 2024).
Analysis Note
Gehalt (alkalimetrisch): ≥ 99,0 %
Gehalt (alkalimetrisch, berechnet auf getrockneter Substanz): 98,5–101,0 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
pH-Wert (5 %; Wasser; 25 °C): 5,2–8,0
Acidität oder Alkalinität: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0,0003 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0005 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,0003 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0003 %
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,002 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,001 %
Trocknungsverlust (130 °C): 52,0–57,0 %
Entspricht ACS, Reag. Ph. Eur.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4030082469801.06642
form
crystals
form
crystals
form
crystals or granules
form
crystalline, solid
assay
≥99.0% (alkalimetric), 98.5-101% dry basis (alkalimetric)
assay
≥99.0%
assay
97%
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
reagent grade
grade
-
cation traces
As: ≤0.0001%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.001%, (heavy metals (ACS) ≤ 0.0003%), Ca: ≤0.002%, N: ≤0.0003%, K: ≤0.002%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤5 ppm, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.003%, heavy metals (as Pb): ≤3 ppm
cation traces
-
cation traces
-
impurities
≤0.01% Insoluble matter
impurities
≤0.01% insolubles
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumsulfat-Decahydrat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106648100004022536080512
106648902504022536080536