Fortfahren mit
1.06647
Natriumsulfat
anhydrous 99.99 Suprapur®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 189,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 931,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.04
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
231-820-9
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
99.99%
Form:
solid
Solubility:
200 g/L
€ 189,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.99%
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
solubility
200 g/L
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1400‑1600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Eisenphosphatreinigung: Natriumsulfat wird in Verfahren zur Entfernung von Verunreinigungen aus chemischen Verbindungen eingesetzt. Eine kürzlich durchgeführte Studie befasste sich mit der Entwicklung einer Technik zur Entfernung von Natriumsulfat aus Eisenphosphat, das für die Herstellung hochreiner Materialien für verschiedene industrielle Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist. Diese Forschungsarbeit unterstreicht die Rolle von Natriumsulfat bei der Verfeinerung chemischer Prozesse und der Verbesserung der Produktqualität (Li et al., Advances in Analytical Chemistry, 2022).
Analysis Note
Reinheit (metallisch): ≥ 99,99 %
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,5 %
Chlorid (Cl): ≤ 5 ppm
Gesamtstickstoff (N): ≤ 5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,05 ppm
Ba (Barium): ≤ 5,0 ppm
Bi (Bismut): ≤ 0,005 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0,10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,005 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0,005 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0,005 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,010 ppm
Cs (Cäsium): ≤ 5 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,005 ppm
Eu (Europium): ≤ 0,005 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,050 ppm
K (Kalium): ≤ 5 ppm
La (Lanthan): ≤ 0,005 ppm
Li (Lithium): ≤ 0,1 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,05 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,010 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,005 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,005 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 1,0 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0,005 pm
Sm (Samarium): ≤ 0,005 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0,10 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,005 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0,005 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0,005 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,020 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
719591.06649793531
form
solid
form
powder or crystals
form
solid
form
powder
solubility
200 g/L
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
assay
99.99%
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (alkalimetric), 98.5-101% dry basis (alkalimetric)
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
mp
884 °C (lit.)
mp
884 °C (lit.)
mp
884 °C (lit.)
mp
884 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumsulfat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c