Fortfahren mit
1.06637
Natriumsulfat
anhydrous, coarse granules for analysis EMSURE® ACS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,40
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,10
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 871,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.04
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-820-9
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
200 g/L
€ 51,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
loss
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
solubility
200 g/L
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1400‑1600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.001%
cation traces
As: ≤0.0001%, Ca: ≤0.01%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.002%, Mg: ≤0.001%, N: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Entfernung von Natriumsulfat aus Eisenphosphat: Natriumsulfat wird auch in Verfahren zur Entfernung von Verunreinigungen aus chemischen Verbindungen eingesetzt. Eine aktuelle Studie konzentrierte sich auf die Entwicklung einer Methode zur Entfernung von Natriumsulfat aus Eisenphosphat, einem wichtigen Prozess bei der Herstellung von hochreinen Materialien für verschiedene industrielle Anwendungen. Diese Studie unterstreicht die Bedeutung von Natriumsulfat bei der Verbesserung chemischer Prozesse und der Verbesserung der Qualität von Industrieprodukten (Li et al., Advances in Analytical Chemistry, 2022).
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,0 %
Identität: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 5,2 - 9,2
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,001 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,0005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,01 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,002 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,001 %
Glühverlust (800 °C): ≤ 0,5 %
Korngröße (250-2000 µm): ≥ 85 %
Entspricht ACS
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2393132385971.06645
form
solid
form
granular
form
powder
form
fine powder
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
-
solubility
200 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
-
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
5.2-9.2 (25 °C, 5%)
pH
5.2-9.2 (25 °C, 5% in water)
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumsulfat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
High resolution separations of low molecular weight heparin-daletparin and enoxaparin can be achived using Zenix SEC-100 columns.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106637100004022536895420
106637902504022536676562
106637050004022536676555