Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
crystalline, solid
pH
9.0-9.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
218 g/L
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
General description
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) - | application(s) - | application(s) histology |
| agency BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur. | agency reag. ISO, reag. Ph. Eur. | agency meets analytical specifications of BP, meets analytical specifications of Ph. Eur. | agency - |
| form crystalline, solid | form solid | form crystals | form crystals |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMSURE® | product line - | product line BioXtra |
| density 1.52 g/cm3 at 20 °C | density 1.52 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
| solubility 218 g/L | solubility 218 g/L | solubility - | solubility H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under di-Natriumhydrogenphosphat-Dodecahydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1065731000 | 04022536079134 |
| 1065739026 | 04022536640907 |
| 1065739024 | 04065270870278 |
| 1065739500 | 04022536995977 |
| 1065739029 | 04022536995229 |
| 1065739025 | 04022536640891 |
| 1065735000 | 04022536079158 |