Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 473,00 | |
| 50 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 15.380,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
98.0-103.0% dry basis (precipitation titration)
form
crystals
potency
4233 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
loss
14.0-16.0% loss on drying, 140 °C
pH
9-10 (20 °C, 840 g/L in H2O)
mp
687 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
840 g/L
density
2.71 g/cm3 at 22 °C (for the dihydrate)
bulk density
1000‑1400 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, phosphate (PO43-): ≤0.02%
cation traces
NH4+: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mo](=O)(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI key
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Application
- Fluoreszierende Molybdändisulfid-Quantenpunkte: Natriummolybdat-Dihydrat wird bei der Synthese von Molybdändisulfid-Quantenpunkten eingesetzt. Diese Quantenpunkte werden zum empfindlichen Nachweis von Curcumin in Lebensmittelproben durch den FRET-Mechanismus verwendet, was ihr Potenzial zur Verbesserung der Lebensmittelsicherheit und Qualitätsanalyse verdeutlicht (Wang et al., 2024).
- Anderson-Evans-Polyoxometalate: Die Forschung mit Natriummolybdat-Dihydrat konzentriert sich auf die Synthese und Charakterisierung von Polyoxometallaten vom Anderson-Evans-Typ und untersucht ihre antibakteriellen Eigenschaften. Diese Studie trägt wesentlich zur pharmazeutischen und biomedizinischen Forschung bei und bietet neue Möglichkeiten für die Entwicklung antibakterieller Materialien (Avci Özbek, 2023).
- Verbesserte Hydrophobizität und antimikrobielle Aktivität: Natriummolybdat-Dihydrat wird bei der Aufbringung von 2D-MoS2-Nanofolien auf Lotusfaserprodukten verwendet. Die daraus resultierende Verbesserung der Hydrophobizität und antimikrobiellen Aktivität demonstriert seinen Nutzen in der Materialwissenschaft, insbesondere bei der Entwicklung fortschrittlicher funktionaler Materialien (Selvam et al., 2022).
Analysis Note
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0,005 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,02 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Trocknungsverlust (140 °C): 14,0 - 16,0 %
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form crystals | form powder or crystals | form crystals |
| solubility 840 g/L | solubility 840 g/L | solubility - | solubility 840 g/L |
| assay 98.0-103.0% dry basis (precipitation titration) | assay 99.5-103.0% (precipitation titration) | assay ≥99% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 687 °C (Elimination of water of crystallisation) | mp 687 °C (Elimination of water of crystallisation) | mp 100 °C (dec.) (lit.) | mp 687 °C (Elimination of water of crystallisation) |
| cation traces NH4+: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001% | cation traces Fe: ≤0.001%, NH4+: ≤0.001%, Pb: ≤0.001% | cation traces Fe: ≤0.001%, NH4+: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriummolybdat-Dihydrat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1065241000 | 04022536078298 |
| 1065249050 | 04022536078304 |