Fortfahren mit
1.06522
Natrium-(S)-lactat-Lösung
about 50%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
BP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
concentration
50%
pH
6.5-9.0 ( in H2O)
bp
109 °C/1013 hPa
density
1.263 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
15-25°C
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Natriumlactat wird in der Regel als Konservierungsmittel, pH-Einstellmittel und für Stoff in pharmazeutischen Formulierungen eingesetzt. Es wird auch als Konservierungsmittel in der Lebensmittelindustrie eingesetzt.
Natrium-(S)-lactat-Lösung, etwa 50%ig, Emprove® Expert ist aufgrund seiner niedrigen Mikroben- und Endotoxingrenzwerte besonders für Anwendungen mit hohem Risiko geeignet.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.066451.003661.06281
concentration
50%
concentration
-
concentration
90%
concentration
-
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
agency
BP, USP, Ph. Eur.
agency
BP, JPE, Ph. Eur., USP
agency
BP, Ph. Eur.
agency
USP
form
liquid
form
fine powder
form
liquid
form
solid
density
1.263 g/cm3 at 20 °C
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106522901904022536532400
106522250004022536078212