Fortfahren mit
1.06516
Natriumthiosulfat-Pentahydrat
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, Antichlor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,70
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,50
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 289,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.650,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Na2O3S2 · 5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.18
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-867-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.5-101.0% (iodometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
€ 53,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur., suitable for SM 2310, suitable for SM 2320, suitable for SM 4500 - NH3
product line
EMSURE®
assay
99.5-101.0% (iodometric)
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
48 °C
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.008%, sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.1%, sulfide (S2-): passes test
cation traces
Ca: ≤0.002%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.001%, Mg: ≤0.001%, N: ≤0.002%, Pb: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Synthesis of Aryl Amides from Acyl-Bunte Salts and Aryl Azides: Beschreibt detailliert die Anwendung von Natriumthiosulfat-Pentahydrat in der synthetischen organischen Chemie, insbesondere bei der Synthese von Arylamiden, und veranschaulicht dessen Nutzen bei komplexen chemischen Reaktionen (Chen et al., 2023).
Analysis Note
Assay (iodometrisch): 99,5 – 101,0 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
pH-Wert (5 %; Wasser; 25 °C): 6,0 – 7,5
pH-Wert (10  %; Wasser): 6,0 – 7,5
Chlorid (Cl): ≤ 0,008 %
Sulfat und Sulfit (als SO₄): ≤ 0,1 %
Sulfid (S): entspricht
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,002 %
Ca (Calcium): ≤ 0,002 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,001 %
Pb (Blei): ≤ 0,0005 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Other Notes
Ersetzt: SX0815-1; SX0815
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.06514217247S8503
form
solid
form
crystalline, solid
form
crystalline powder, crystals, pellets
form
powder
assay
99.5-101.0% (iodometric)
assay
-
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
6.0-8.4 (25 °C, 5%)
pH
-
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumthiosulfat-Pentahydrat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106516500004022536078038
106516100004022536078014
106516050004022536077994
106516902504027269691554
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf