Fortfahren mit
1.06513
Natriumthiosulfat-Pentahydrat
pure
Synonym(e):
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, Antichlor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,40
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 382,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Na2O3S2 · 5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.18
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-867-5
MDL number:
€ 50,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
solid
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
48 °C
solubility
701 g/L
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Application
Natriumthiosulfatpentahydrat wird als Antioxidans und Chelatbildner eingesetzt und eignet sich für die Verwendung in pharmazeutischen Prozessen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.06514217247S6672
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
PFAS testing
application(s)
-
form
solid
form
crystalline, solid
form
crystalline powder, crystals, pellets
form
-
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
solubility
701 g/L
solubility
-
solubility
water: soluble(lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumthiosulfat-Pentahydrat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106513905004022536077970
106513250004022536077949
106513888904022536989396