Fortfahren mit
1.06444
Natriumchlorid
EMPROVE® API Ph Eur,BP,JP,USP
Synonym(e):
Halit, NaCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.44
EC Index Number:
231-598-3
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
1.3 hPa ( 865 °C)
product line
EMPROVE® API
form
solid
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C
mp
801 °C (lit.)
solubility
358 g/L
bulk density
1140 kg/m3
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
General description
Durch fast 200 Jahre Erfahrung bieten wir branchenführendes Produktionswissen und umfangreiche regulatorische Unterstützung für hochwertige API. Von einem vollständigen Portfolio innovativer Folate bis zur individuellen Synthese erfüllen unsere kundenspezifischen und skalierbaren Lösungen Ihre speziellen Produktionsanforderungen. Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden können. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Natriumchlorid wird in Lösungen für die Ophthalmologie, Dialyse, klinische Ernährung und Infusion eingesetzt. Natriumchlorid Emprove® API wird gemäß der ICH Q7-Leitlinie hergestellt. Ein CEP ist erhältlich.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumchlorid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106444100004027269162269
106444000104054839001321
106444902904027269162276
106444000204054839361838