Fortfahren mit
1.06254
Neomycin sulfate
for biochemistry
Synonym(e):
Neomycin sulfate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H46N6O13 · 3H2SO4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
908.88 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
215-773-1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
solid
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
500 g/L
bulk density
640 kg/m3
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C23H46N6O13.H2O4S/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;1-5(2,3)4/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22?,23+;/m1./s1
InChI key
OIXVKQDWLFHVGR-GQTDVWSESA-N
Analysis Note
Identity (IR-spectrum): passes test
pH (50 g/l CO₂-free water): 5.0 - 7.5
Spec. rotation (α 20/D; 100 g/l; water; calc. on dried substance): +53 - +59 °
TLC-Test: passes test
Loss on drying (60 °C; 3 h; 6.7 hPa): ≤ 8 %
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106254010004022536073996