Fortfahren mit
1.06223
1-Naphthol
GR for analysis
Synonym(e):
1-Naphthol, 1-Hydroxynaphthalin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,10
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 278,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.17
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
201-969-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Form:
solid
€ 74,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.3 hPa ( 94 °C)
Quality Level
assay
≥99% (GC)
form
solid
autoignition temp.
510 °C
potency
1870 mg/kg LD50, oral (Rat), 880 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
288 °C/1013 hPa
mp
94-96 °C
transition temp
flash point 125 °C
solubility
0.1 g/L
density
1.28 g/cm3 at 20 °C
bulk density
450 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
InChI key
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
2-Naphthol (GC, Fl.%): ≤ 0,20 % (a/a)
Naphthalin (GC, Fl.%): ≤ 0,20 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 95 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 97 °C
Wasser (K. F.): ≤ 0,20 %
Identität (IR): entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Eisen (Fe): ≤ 0,001 %
Sulfatasche: ≤ 0,05 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Naphthol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Kidney, Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
257.0 °F - closed cup
flash_point_c
125 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106223025004022536073767
106223005004022536073750