Fortfahren mit
1.06126
2-Morpholinethansulfonsäure-Monohydrat
buffer substance MES
Synonym(e):
2-Morpholinethansulfonsäure-Monohydrat, MES
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.25
UNSPSC Code:
12161703
EC Index Number:
224-632-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C
solubility
80 g/L
bulk density
570 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
InChI key
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
General description
Puffersubstanz MES
Application
2-Morpholinethansulfonsäure-Monohydrat Puffersubstanz MES CAS-Nr. 145224-94-8, pH 3,6 (10 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Gehalt (alkalimetrisch, berechnet auf wasserfreie Substanz)≥ 99 %Identität (IR-Spektrum)entsprichtUV-Absorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, Wasser)≤ 0,05Chlorid (Cl)≤ 0,005 %Sulfat (SO₄)≤ 0,005 %Schwermetalle (als Pb)≤ 0,0005 %Na (Natrium)≤ 0,005 %Wasser (nach Karl Fischer)7,0 - 9,0 %Biologischer Puffer, pKa bei 20 °C6,15
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6989269889RES0113M-A7
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
solubility
80 g/L
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
2.5-4.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pH
-
mp
>300 °C
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106126100004022536919928
106126002504022536073088
106126901004022536692760
106126025004022536073095