Fortfahren mit
1.06107
Absorption tube for H2O
average diameter 0.3 nm (with indicator)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
3 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 190,00
€ 142,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41104911
€ 142,50
Listenpreis€ 190,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
pore size
0.3 nm average diameter (with indicator)
Quality Segment
storage temp.
no temp limit
General description
(molecular sieve 0.3 nm with indicator)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.056161.057381.51160
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
pore size
0.3 nm average diameter (with indicator)
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter