Fortfahren mit
1.06056
2-Methylbutan
for spectroscopy Uvasol®
Synonym(e):
2-Methylbutan, Isopentan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 290,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.15
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
201-142-8
NACRES:
NA.03
MDL number:
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
28 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
800 hPa ( 20 °C)
€ 290,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
vapor pressure
800 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
420 °C
expl. lim.
1.3-7.6 % (v/v)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Water
evapn. residue
≤0.0005%
color
APHA: ≤10
transmittance
190 nm, ≥50%, 200 nm, ≥65%, 210 nm, ≥85%, 215 nm, ≥90%, 240 nm, ≥98%
bp
28 °C/1013 hPa
mp
-160 °C
transition temp
flash point -57 °C
density
0.62 g/cm3 at 20 °C
UV absorption
λ: 190 nm Amax: ≤0.30, λ: 200 nm Amax: ≤0.19, λ: 210 nm Amax: ≤0.07, λ: 215 nm Amax: ≤0.05, λ: 240 nm Amax: ≤0.01
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CC)(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
General description
In der UV/VIS- und Infrarot-Spektroskopie können präzise Analyseergebnisse nur bei Verwendung hochreiner Lösungsmittel für die Probenvorbereitung erzielt werden. Die Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Lösungsmittel sind speziell für die Spektroskopie und andere Anwendungen konzipiert, die Lösungsmittel von höchster spektraler Reinheit erfordern. Der Veredelungsprozess sorgt für mehr Sicherheit in der Anwendung und vermeidet fehlerhafte Interpretationen der Analyseergebnisse, die durch UV-, IR- und Fluoreszenzverunreinigungen verursacht werden können. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Lösungsmittel bieten die beste UV-Durchlässigkeit. In allen Spezifikationen ist die Mindestdurchlässigkeit für 5 typische Wellenlängen angegeben.
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,8 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,0005 %
Wasser: ≤ 0,005 %
Farbe: ≤ 10 Hazen
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalinität: ≤ 0,0002 meq/g
Fluoreszenz (als Chinin bei 254 nm): ≤ 1,0 ppb
Fluoreszenz (als Chinin bei 365 nm): ≤ 1,0 ppb
Durchlässigkeit (bei 190 nm): ≥ 50 %
Durchlässigkeit (bei 200 nm): ≥ 65 %
Durchlässigkeit (bei 210 nm): ≥ 85 %
Durchlässigkeit (bei 215 nm): ≥ 90 %
Durchlässigkeit (ab 240 nm): ≥ 98 %
Absorption (bei 190 nm): ≤ 0,30 
Absorption (bei 200 nm): ≤ 0,19 
Absorption (bei 210 nm): ≤ 0,07 
Absorption (bei 215 nm): ≤ 0,05
Absorption (ab 240 nm): ≤ 0,01
Erfüllt die Anforderungen einer „Spektroskopie zur spezifischen Verwendung“ gemäß Reag. Ph Eur
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M3263159060277258
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99.7% (GC)
assay
≥99%
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
density
0.62 g/cm3 at 20 °C
density
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
expl. lim.
1.3-7.6 % (v/v)
expl. lim.
8.3 %
expl. lim.
8.3 %
expl. lim.
8.3 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methylbutan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-59.8 °F - closed cup
flash_point_c
-51 °C - closed cup
Questions
  1. what type of Cap is on these flasks
    1 answer
    1. This product is packaged in a glass bottle with a polytetrafluoroethylene (PTFE) cap.