Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 x 0.75 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 149,00 | |
| 10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 188,00 | |
| 25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 296,00 | |
| 100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 933,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
129 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
440 °C
potency
5628 mg/kg LD50, oral (Rat), 17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
6-50 % (v/v)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.030% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
bp
65 °C/1013 hPa
mp
-98 °C
transition temp
flash point 9 °C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
format
neat
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O(C([2H])([2H])[2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
General description
Application
Analysis Note
Wasser (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0,030 %
Leistungstest (NMR-Spektrum): entspricht
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form liquid | form solution |
| density 0.79 g/cm3 at 20 °C | density 0.888 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.888 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.888 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 65 °C/1013 hPa | bp 65.4 °C (lit.) | bp 65.4 °C (lit.) | bp 65.4 °C (lit.) |
| mp -98 °C | mp -99 °C (lit.) | mp -99 °C (lit.) | mp -99 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol-D4
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
811-98-3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1060280010 | 04022536071886 |
| 1060280005 | 04022536686967 |
| 1060280100 | 04022536775210 |
| 1060280001 | 04022536694214 |
| 1060280009 | 04022536071879 |
| 1060280025 | 04022536071893 |
| 1060280026 | 04027269257095 |