Fortfahren mit
1.06022
Natriumdodecylsulfat
for biochemistry 10% in H2O
Synonym(e):
SDS, Laurylsulfatnatriumsalz, Dodecylnatriumsulfat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
12352107
€ 111,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
pH
9 (20 °C in H2O)
density
1.012 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
Dodecylsulfatnatrium oder Natriumdodecylsulfat (SDS) ist ein ionisches Detergens, das aus einer polaren Sulfat-Kopfgruppe und einer hydrophoben Kette mit 12 Kohlenstoffatomen besteht.
Biochem/physiol Actions
Dodecylsulfatnatrium oder Natriumdodecylsulfat (SDS) verbindet sich mit seinen Sulfatgruppen und Alkylketten wirksam mit den positiv geladenen und hydrophoben Resten von Proteinen. Dieses Detergens ist ein wertvolles Mittel im Bereich der Strukturbiologie und für Untersuchungen zur Faltung und Entfaltung von Proteinen. SDS kann die Bildung von α-Helices in einer Proteinstruktur einleiten. In hohen Konzentrationen stimuliert es das kooperative Entfalten in Proteinen wie Rinderserumalbumin (BSA), β-Lactoglobulin, α-Lactalbumin und Hühnereiweißlysozymstrukturen.
Analysis Note
Gehalt (Zwei-Phasen-Titration): 9,8–10,2 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.22050RDD04075746
form
liquid
form
powder
form
-
form
rod
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.012 g/cm3 at 20 °C
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
pH
9 (20 °C in H2O)
pH
6-9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c