Fortfahren mit
1.05927
Mangan(II)-chlorid-Tetrahydrat
for analysis EMSURE® ACS
Synonym(e):
Mangan(II)-chlorid-Tetrahydrat, Mangandichlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,40
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 200,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cl2Mn · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.91
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-869-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-101.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
1980 g/L
€ 54,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
99.0-101.0% (complexometric)
form
solid
potency
1484 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.0005% Substances reducing potassium permanganate (as O), ≤0.005% Insoluble matter, ≤0.2% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as SO4)
pH
3.5-6 (25 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1190 °C/1013 hPa (anhydrous substance)
mp
650 °C (anhydrous substance)
solubility
1980 g/L
density
2.01 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1150 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.001%, Mg: ≤0.005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.0005%, Zn: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mn+2].[Cl-].[Cl-].O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Application
  • High-performance lithium storage in an ultrafine manganese fluoride nanorod anode with enhanced electrochemical activation based on conversion reaction: Die Forschungsarbeit beschreibt die Verwendung von Mangan(II)-chlorid bei der Synthese von ultrafeinen Manganfluorid-Nanostäbchen für Hochleistungs-Lithiumspeicher und zeigt Fortschritte in der Batterietechnologie und in elektrochemischen Anwendungen (Rui et al., 2016).
  • Synthesis, structural investigation and thermal properties of a novel manganese complex Mn2(DAT)2Cl4(H2O)4 (DAT=1,5-diaminotetrazole): Dieser Artikel beschreibt die Synthese und Charakterisierung eines neuen Mangankomplexes, der zum Verständnis der Manganchemie und ihrer möglichen Anwendungen in verschiedenen industriellen Prozessen beiträgt (Zhang et al., 2010).
  • Poly[tetra-aqua-(μ(6)-9,10-dioxo-9,10-dihydro-anthracene-1,4,5,8-tetra-carboxyl-ato)dimanganese(II)].: Die Studie stellt die strukturellen Details eines neuen Mangan(II)-Koordinationspolymers dar und liefert Einblicke in seine möglichen Anwendungen in der Materialwissenschaft und der Koordinationschemie (Xu et al., 2012).
  • Metal-organic frameworks based on unprecedented trinuclear and pentanuclear metal-tetrazole clusters as secondary building units: Diese Forschungsarbeit unterstreicht die Bildung metallorganischer Gerüste unter Verwendung von Mangan(II)-chlorid und hebt seine Rolle bei der Entwicklung neuartiger Materialien mit einzigartigen strukturellen und funktionellen Eigenschaften hervor (Jeong et al., 2011).
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch): 99,0–101,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
pH-Wert (5 %; Wasser; 25 °C): 3,5 - 6,0
Sulfat (SO₄): ≤ 0,002 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,005 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
Pb (Blei): ≤ 0,0005 %
Zn (Zink): ≤ 0,001 %
In Ammoniumsulfid nicht fällbare Anteile (als SO₄): ≤ 0,2 %
Kaliumpermanganat reduzierende Substanzen (als O): ≤ 0,0005 %
Entspricht ACS
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
221279M3634203734
form
solid
form
crystals
form
powder
form
crystals
assay
99.0-101.0% (complexometric)
assay
≥98%, 98.0-101.0% (ACS specification)
assay
≥99%
assay
99.99% trace metals basis
solubility
1980 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
mp
650 °C (anhydrous substance)
mp
58 °C (lit.)
mp
58 °C (lit.)
mp
58 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mangan(II)-chlorid-Tetrahydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Brain
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
105927010004022536070070
1059270100BWT04061838826473
105927100004022536070087