Fortfahren mit
1.05832
Magnesiumchlorid Hexahydrat
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP, JPC, FCC, E 511
Synonym(e):
Magnesiumdichlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
MgCl2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.30
EC Index Number:
232-094-6
E Number:
E511
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, JPC, Ph. Eur., USP
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® EXPERT
form
crystalline, solid
feature
RNase and DNase free
technique(s)
in vitro transcription (IVT): suitable
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
117 °C (decomposition)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden kann. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Magnesiumchlorid ist ein Mineralsalz, das für eine breite Palette von Anwendungen in der Pharma- und Lebensmittelindustrie eingesetzt wird. In pharmazeutischen Formulierungen wird es zum Beispiel als Tonizitätsmittel verwendet und kann als Stärkungsmittel und Geschmacksverstärker für Lebensmittel und Getränke dienen.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.01872442615-MM7304
form
crystalline, solid
form
crystalline, solid
form
crystalline solid
form
-
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
product line
-
agency
BP, Ph. Eur., JPC, USP
agency
JPC, Ph. Eur., USP
agency
-
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
technique(s)
in vitro transcription (IVT): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesiumchlorid Hexahydrat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.