Fortfahren mit
1.05809
Magnesiastäbe
rod L × diam. ~14 cm × 2 mm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 213,00
€ 159,75
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
12352303
€ 159,75
Listenpreis€ 213,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
rod L × diam.
~14 cm × 2 mm
Quality Level
storage temp.
2-30°C
General description
für Phosphorsalzperlen
Analysis Note
Länge: ca. 14 cm
Durchmesser: ca. 2 mm
Perlentest: entspricht
Flammtest: entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z549649Z549657Z549665
rod L × diam.
~14 cm × 2 mm
rod L × diam.
-
rod L × diam.
-
rod L × diam.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
105809010004022536068213