Fortfahren mit
1.05802
LuxPlate TLC plates, Silica gel 60 F254
pkg of 25 plates, plate L × W 5 cm × 10 cm, glass support
Synonym(e):
LuxPlate TLC Silica gel 60 F254
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
€ 99,75
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
€ 99,75
Listenpreis€ 133,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
250 μm
plate L × W
5 cm × 10 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Glass plates 5 x 10 cm
Analysis Note
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.7 - 11.7 µm
Layer thickness: 210 - 250 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 35 µm
Chromatographic testing:
A) colour test
hRf-values
- bleu vif organol, colour test, lipophile: 11 - 25
- Ceres Black G, colour test, lipophile: 34 - 48
- ceres Violet brn, colour test, lipophile: 52 - 67
separation number (colour test, lipophile): ≥ 9
B) Steroid test
hRf-values
- Hydrocortisone, steroid test: 25 - 37
- Reichstein S, steroid test: 37 - 49
- Methyltestosterone, steroid test: 42 - 54
Typical value determined on a conditioned plate
Eluent A) Toluene (45% rel. humidity)
Eluent B) Ethyl acetate/Toluene (95+5 v/v; 20% rel. humidity)
Other Notes
Replaces: 5802-1; 5802
Legal Information
LUXPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.058051.058041.05801
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
plate L × W
5 cm × 10 cm
plate L × W
20 cm × 20 cm
plate L × W
20 cm × 10 cm
plate L × W
2.5 cm × 7.5 cm
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
105802000104022536915524