Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 422,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
material
cellulose matrix, glass support
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
60-110 μm
plate L × W
10 cm × 10 cm
storage temp.
2-30°C
General description
Application
- Fast assessment of planar chromatographic layers quality using pulse thermovision method: Konzentriert sich auf die Qualitätskontrolle von HPTLC-Platten aus Zellulose, um die Zuverlässigkeit chromatografischer Prozesse in verschiedenen Forschungs- und Industrieanwendungen zu gewährleisten (Suszyński et al., 2014).
- High-performance thin-layer chromatographic-densitometric determination of secoisolariciresinol diglucoside in flaxseed: Verwendet HPTLC-Platten aus Zellulose für die präzise Quantifizierung bioaktiver Verbindungen in Naturprodukten und erfüllt damit die Anforderungen der Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie (Coran et al., 2004).
Analysis Note
Dickenschwankung je Platte: ≤ 30 µm
Aminosäurentest
hRf-Werte
- L-Serin, Aminosäurentest:
20–30
- L-Threonin, Aminosäurentest: 30–40
- L-Alanin, Aminosäurentest: 35–45
- L-Methionin, Aminosäurentest: 55–65
- L-Phenylalanin, Aminosäurentest: 60–70
- L-Leucin, Aminosäurentest: 70–80
Typischer Wert gemessen an einer Platte
Eluent: 1-Butanol/Aceton/Essigsäure/Wasser (35/35/7/23 v/v/v/v) zweifach entwickelt
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material cellulose matrix, glass support | material aluminum support, cellulose matrix | material cellulose matrix, glass support | material cellulose matrix, glass support |
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) HPTLC: suitable |
| feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| plate L × W 10 cm × 10 cm | plate L × W 20 cm × 20 cm | plate L × W 10 cm × 10 cm | plate L × W 20 cm × 10 cm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HPTLC-Platten, Zellulose
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1057870001 | 04022536068121 |