Fortfahren mit
1.05703
Molekularsieb 1,0 nm
beads ~ 2 mm
Synonym(e):
Molekularsieb 1,0 nm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 315,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
41123003
EC Index Number:
215-283-8
NACRES:
NB.21
€ 315,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
beads
surface area
800 m2/g
loss
≤5% loss on ignition, 950°C
matrix
Zeolite base material
particle size
~2 mm
pore size
1.0 nm
pH
8-11 ( in H2O)
mp
>1600 °C
bulk density
700‑750 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI key
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identität: entspricht
Glühverlust (950 °C): ≤ 5 %
Wasseraufnahmekapazität (24 Std., 80 % relative Feuchtigkeit): ≥ 24 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.05743NIST8852643653
surface area
800 m2/g
surface area
800 m2/g
surface area
-
surface area
900-1100 m2/g , BET
pore size
1.0 nm
pore size
0.4 nm
pore size
-
pore size
0.8-1.1 cm3/g pore volume, 2-4 nm pore size
particle size
~2 mm
particle size
~1.6 mm
particle size
-
particle size
-
form
beads
form
rod
form
solid
form
powder
pH
8-11 ( in H2O)
pH
8-11 ( in H2O)
pH
-
pH
-
matrix
Zeolite base material
matrix
-
matrix
-
matrix
-
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c