Fortfahren mit
1.05679
Lithiumchlorid
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Lithiumchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
ClLi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
42.39
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-212-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99% (LiCl basis, silver nitrate titration)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
832 g/L
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
1.33 hPa ( 547 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99% (LiCl basis, silver nitrate titration)
form
solid
potency
526 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.008 meq/g Total of alkali, ≤0.01% Insoluble matter
loss
≤1% loss on drying, 130 °C
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1360 °C/1013 hPa
mp
614 °C
solubility
832 g/L
density
2.07 g/cm3 at 20 °C
bulk density
530 kg/m3
anion traces
nitrate (NO3-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ba: ≤0.002%, Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.005%, Na: ≤0.02%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Stereocontrolled synthesis of syn-beta-Hydroxy-alpha-amino acids by direct aldolization of pseudoephenamine glycinamide: Lithiumchlorid wird bei der stereokontrollierten Synthese von Syn-beta-Hydroxy-alpha-Aminosäuren eingesetzt, was seine Rolle in fortschrittlichen Techniken der synthetischen Chemie unterstreicht. Diese Forschungsarbeit bietet Einblicke in die chemische Synthese und die Entwicklung komplexer organischer Verbindungen, die für Chemiker, die sich mit synthetischen Methoden beschäftigen, von Bedeutung sind (Seiple et al., 2014).
Analysis Note
Gehalt (argentometrisch, LiCl): ≥ 99 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
Nitrat (NO₃): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Ba (Barium): ≤ 0,002 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Na (Natrium): ≤ 0,02 %
Gesamtalkali: ≤ 0,008 meq/g
Trocknungsverlust (130 °C): ≤ 1,0 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
310468213233746460
form
solid
form
crystalline powder, powder, crystals or granules
form
powder, crystals or granules
form
powder
assay
≥99% (LiCl basis, silver nitrate titration)
assay
≥99%
assay
99%
assay
≥99%
solubility
832 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent, anhydrous
vapor pressure
1.33 hPa ( 547 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
1.33 hPa ( 547 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithiumchlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W506206-SAMPLE04061837847028
D174203-100ML04061833560594
D174203-25ML04061837018343
W506206-1KG04061837847011
803770025004022536383149
803770000504022536383132
803770100004022536383156
105679901204027269964528
105679010004022536066998
105679025004022536067001
105679905004022536067032
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf