Fortfahren mit
1.05658
Blei(II)-Oxid
EMPLURA®
Synonym(e):
Blei(II)-Oxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.430,00
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.690,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
OPb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.20
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-267-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% ZnO basis (complexometric), 99.0-100.5% (complexometric)
Form:
solid
Solubility:
0.072 g/L
€ 1.430,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% ZnO basis (complexometric), 99.0-100.5% (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.2% Substances insoluble in dilute acetic acid
loss
≤0.2% loss on ignition, 700°C
pH
8-9 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
888 °C
solubility
0.072 g/L
density
9.53 g/cm3 at 20 °C
bulk density
3500‑3700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Pb]=O
InChI
1S/O.Pb
InChI key
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Brassica nigra and Curcuma longa Compounds Affecting Interactions Between Spodoptera exigua and Its Natural Enemies Cotesia flavipes and Podisus maculiventris.: Diese Studie untersucht die Auswirkungen von Verbindungen aus Brassica nigra und Curcuma longa auf die Wechselwirkungen zwischen dem Schädling Spodoptera exigua und seinen natürlichen Feinden. Sie untersucht das Potenzial dieser Verbindungen in integrierten Schädlingsbekämpfungsstrategien (Tavares et al., 2019).
  • Synthesis and characterization of a new nano lead(II) 0-D coordination supramolecular compound: A precursor to produce pure phase nano-sized lead(II) oxide.: In dieser Forschungsarbeit werden die Synthese und Charakterisierung einer neuartigen supramolekularen Nano-Blei(II)-Verbindung beschrieben. Die Verbindung dient als Vorstufe bei der Herstellung von Blei(II)-oxid in Reinphase und Nanogröße mit potenzieller Anwendung in der Nanotechnologie und Materialwissenschaft (Fard et al., 2017).
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch): 99,0–100,5 %
In verdünnter Essigsäure unlösliche Substanzen: ≤ 0,2 %
Glühverlust (700 °C): ≤ 0,2 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.07401402982211907
form
solid
form
solid
form
powder, crystals or chunks
form
powder
solubility
0.072 g/L
solubility
0.072 g/L
solubility
-
solubility
-
assay
≥99.0% ZnO basis (complexometric), 99.0-100.5% (complexometric)
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
≥99.0%
assay
≥99.9% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
888 °C
mp
888 °C
mp
886 °C (lit.)
mp
886 °C (lit.)
impurities
≤0.2% Substances insoluble in dilute acetic acid
impurities
≤0.05% Substances insoluble in dilute acetic acid, ≤0.3% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO4)
impurities
≤0.02% Insoluble matter in dilute HOAc
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Blei(II)-Oxid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1317-36-8
CAS No.
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
105658905004022536066707
105658500004022536066691