Fortfahren mit
1.05445
Zinkiodidstärkelösung
for analysis
Synonym(e):
Zinc diiodide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,60
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352401
€ 51,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
liquid
pH
6.2 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Eignung als Indikator: entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.0882822388396483
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
solid
form
powder
form
powder or crystals
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
4.74 g/cm3 at 20 °C
density
4.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.74 g/mL at 25 °C (lit.)
pH
6.2 (20 °C in H2O)
pH
5.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
105445050004022536065137