If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 94,40 | |
| 500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 131,00 | |
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 205,00 | |
| 2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 381,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Ammoniaklösung 25 %, Suprapur®
vapor pressure
483 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
form
liquid
expl. lim.
27 %
concentration
25%
bp
37.7 °C/1013 hPa
mp
-57.5 °C
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Application
Research on the Synthesis of Zinc-Ammonium Phosphate Using Galvanic Waste Sludge as a Source of Zinc: Diese Studie befasst sich mit der Anwendung einer 25%igen Ammoniaklösung bei der Synthese von Zink-Ammoniumphosphat aus galvanischen Abfällen, was einen Beitrag zur Abfallverwertung und zum chemischen Recycling leistet (Marian et al., 2024).
Development of a Simultaneous Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry Analytical Method for Urinary Endogenous Substrates and Metabolites for Predicting Cytochrome P450 3A4 Activity: Es wird die Verwendung einer 25%igen Ammoniaklösung in der Vorbereitungsphase von Proben für fortgeschrittene chromatographische Analysen beschrieben, was für Stoffwechselstudien in der pharmazeutischen Forschung von entscheidender Bedeutung ist (Mano et al., 2023).
[The study of fenspiride: goals and objectives for chemical and toxicological studies]: Im Mittelpunkt stehen Methoden, bei denen 25%ige Ammoniaklösung bei toxikologischen Untersuchungen eingesetzt wird, wobei ihre Rolle bei der Verbesserung der Nachweisempfindlichkeit in der forensischen und klinischen Toxikologie hervorgehoben wird (Barsegyan et al., 2019).
The use of a new, modified Dittmer-Lester spray reagent for phospholipid determination by the TLC image analysis technique: Es wird die Effektivität einer 25%igen Ammoniaklösung als Bestandteil eines neuartigen Sprühreagenz für die Dünnschichtchromatographie untersucht, wodurch die Möglichkeiten der Lipidanalyse in biochemischen Studien verbessert werden (Zakrzewski et al., 2013).
Ultraschallsynthese stabiler ölgefüllter Mikrokapseln: Diese Studie untersucht die Ultraschallsynthese von ölgefüllten Mikrokapseln unter Verwendung von thioliertem Chitosan, gegebenenfalls unter Einbeziehung von Derivaten wie ᴅʟ-N-Acetylhomocysteinthiolacton für verbesserte Stabilität und funktionelle Eigenschaften. Sie ermöglicht Einblicke in fortschrittliche Mikroverkapselungstechniken, die für pharmazeutische und industrielle Anwendungen relevant sind (Quelle).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| concentration 25% | concentration - | concentration 25.0-30.0% (Acidimetric, NH3) | concentration ≥25% NH3 |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| vapor pressure 483 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 483 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 483 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - |
| mp -57.5 °C | mp -57.5 °C | mp -57.5 °C | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniaklösung 25 %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
hcodes
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Artikel
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1054280500 | 04027269301163 |
| 1054281000 | 04022536064611 |
| 1054282500 | 04027269301187 |
| 1054280250 | 04022536064604 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf