Fortfahren mit
1.05422
Ammoniaklösung
25%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Synonym(e):
Ammoniumhydroxid -Lösung, Ammoniak wässrig -Lösung, Ammoniakwasser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,70
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,60
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 236,00
180 L
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
35.05
UNSPSC Code:
12352402
Beilstein/REAXYS Number:
3587154
MDL number:
€ 36,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur.
vapor pressure
483 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
liquid
expl. lim.
27 %
concentration
25%
bp
37.7 °C/1013 hPa
mp
-57.5 °C
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Ammoniumlösung ist ein pH-veränderndes Puffermittel, das üblicherweise in verschiedenen Flüssigformulierungen eingesetzt wird.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.054325.438301.05423
concentration
25%
concentration
25.0-30.0% (Acidimetric, NH3)
concentration
-
concentration
28.0-30.0% NH4OH
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
-
application(s)
PFAS testing
environmental
food and beverages
application(s)
-
agency
BP, Ph. Eur.
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
suitable for DIN 38407-42
agency
reag. Ph. Eur.
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMSURE®
product line
-
product line
EMSURE®
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.), 0.892-0.910 (relative density (d 20/20))
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniaklösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
105422902504022536064468
105422100004022536064420
105422992004027269297671
105422250004022536064444
105422918004022536064482
105422250104027269051198