Fortfahren mit
1.05151
Kaliumsulfat
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, E 515
Synonym(e):
Kaliumsulfat, Kaliumpyrosulfat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
K2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.26
UNSPSC Code:
12352302
E Number:
E515
EC Index Number:
231-915-5
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
BP, JP, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder, powder
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1689 °C/1013 hPa
mp
1069 °C
solubility
111 g/L
density
2.66 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Kaliumsulfatpulver Emprove® Essential wird hauptsächlich in stark regulierten pharmazeutischen Anwendungen verwendet.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.05150223492221325
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
-
application(s)
-
agency
BP, Ph. Eur., JP
agency
BP, JP, Ph. Eur.
agency
suitable for EPA 300
agency
-
form
fine powder
form
coarse powder, crystalline
form
powder
form
powder or crystals
solubility
111 g/L
solubility
-
solubility
water: soluble (120 g/l)
solubility
water: soluble (120 g/l)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
density
2.66 g/cm3 at 20 °C
density
2.66 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumsulfat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
105151100004022536061641
105151902904022536946146