Fortfahren mit
1.05082
Kaliumpermanganat
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Kaliumpermanganat, Permangansäure Kaliumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,30
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 138,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
KMnO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.03
UNSPSC Code:
12352312
EC Index Number:
231-760-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-100.5% (manganometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
€ 55,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
99.0-100.5% (manganometric)
form
solid
potency
750 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.2% In water insoluble matter
pH
7-9 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
>240 °C (decomposition)
density
2.70 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1300‑1600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.02%, chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.002%, N: ≤0.003%, Pb: ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mn](=O)(=O)(=O)[O-].[K+]
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI key
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Spektrophotometrische Bestimmung von Pharmazeutika: Kaliumpermanganat wird häufig bei der spektrophotometrischen Bestimmung von Arzneimittelverbindungen verwendet. Beispielsweise wurde es bei der oxidativen Derivatisierung von Betablockern wie Atenolol und Propranolol in alkalischem Medium eingesetzt, wodurch die empfindliche und genaue Quantifizierung dieser Arzneimittel in pharmazeutischen Formulierungen ermöglicht wurde. Diese Methode stellt einen schnellen und kostengünstigen Ansatz für die pharmazeutische Analyse dar (Vaikosen et al., Reviews in Analytical Chemistry, 2020).
  • Umweltüberwachung: Kaliumpermanganat wird in Umweltstudien verwendet, um Schadstoffe in Wasser- und Bodenproben zu oxidieren und zu bestimmen. Es ist besonders effektiv bei der Oxidation organischer Schadstoffe und erleichtert deren Nachweis durch verschiedene Analysetechniken. Forschungsarbeiten haben die Anwendung von Kaliumpermanganat bei der Überwachung des oxidativen Abbaus von Ethanol in wässrigen sauren Medien nachgewiesen und seine Bedeutung für Umweltanalysen hervorgehoben (Shimpi, International Journal of Science and Research, 2023).
  • Lebensmittelkonservierung: Kaliumpermanganat ist in Verpackungsmaterialien enthalten, um die Haltbarkeit verderblicher Lebensmittel zu verlängern, indem es Ethylen, ein Reifungsmittel, bindet. Zu den jüngsten Entwicklungen gehört die Herstellung von Mehrschichtfolien auf Basis von Polyethylen niedriger Dichte mit Kaliumpermanganat und Bimsstein, was eine effektive Erhaltung der Qualität von Avocados während der Lagerung ermöglicht. Diese Anwendung ist von Bedeutung, um Lebensmittelabfälle zu reduzieren und die Qualität frischer Erzeugnisse zu erhalten (Wang und Ajji, Food Chemistry, 2023).
Analysis Note
Assay (manganometrisch): 99,0–100,5 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
In Wasser unlösliche Anteile: ≤ 0,2 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,02 %
Chlorid, Chlorat (als Cl): ≤ 0,005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,003 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,002 %
Pb (Blei): ≤ 0,002 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
223468399124P2097
form
solid
form
crystals, granules or powder
form
solid
form
crystalline
assay
99.0-100.5% (manganometric)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
cation traces
Cu: ≤0.001%, N: ≤0.003%, Fe: ≤0.002%, Pb: ≤0.002%
cation traces
-
cation traces
Hg: ≤0.05 ppm
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumpermanganat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Brain
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
105082025004022536060620
105082100004022536060637
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf