Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 331,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
powder, solid
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
density
2.6 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
[Si](=O)(O[Si](=O)O[Al]=O)O[Al]=O.O.O
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
InChI key
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) research use (small molecule) |
| form powder, solid | form powder | form - | form solid |
| density 2.6 g/cm3 at 20 °C | density - | density 2.6 g/cm3 at 20 °C | density - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-25°C | storage temp. - | storage temp. no temp limit | storage temp. - |
| pH 6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry) | pH - | pH 6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry) | pH - |
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.